200499
Bexarotene
A retinoid X receptor (RXR) agonist that can permeate the blood-brain barrier and rapidly reduce Aβ40 and Aβ42 levels in APP/PS1 mice in an ApoE-dependent manner.
Szinonimák:
Bexarotene, 4-(1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)vinyl)benzoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to pale yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAVMQTYZDKMPEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3