Fontos dokumentumok
B3306
Bisindolylmaleimide IV
≥98% (TLC), solid
Szinonimák:
Ro 31-6233
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
szín
dark red
oldhatóság
DMSO: soluble
methanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2c[nH]c3ccccc23)=C1c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
rat ... Prkca(24680)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)