Fontos dokumentumok
SML0771
Sigma-Aldrich
LG100754
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2E,4E,6Z)-3-Methyl-7-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-propoxy-2-naphthalenyl)-2,4,6-Octatrienoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H36O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.56
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CCC)c1cc2c(cc1\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C)C(CCC2(C)C)(C)C
InChI
1S/C26H36O3/c1-8-14-29-23-17-22-21(25(4,5)12-13-26(22,6)7)16-20(23)19(3)11-9-10-18(2)15-24(27)28/h9-11,15-17H,8,12-14H2,1-7H3,(H,27,28)/b10-9+,18-15+,19-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNODNXQAYXJFMQ-LQUSFLDPSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
LG100754 is a RXR:PPAR agonist.
LG100754 is a unique RXR ligand that acts as an antagonist against RXR homodimers, but is a strong agonist for RXR:PPARα and RXR:PPARγ heterodimers. The compound does not have agonist activities for other RXR heterodimers containing LXR or GAR/FXR receptors. LG100754 initiates adipocyte differentiation, inhibits TNFα-induced insulin receptor hypophosphorylation and improves insulin resistance in db/db mice.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the InsR, Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offers many products related to InsR for your research needs.
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.