Fontos dokumentumok
G6295
GW3965 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, liver X receptors agonist
Szinonimák:
3-[3-[N-(2-Chloro-3-trifluoromethylbenzyl)-(2,2-diphenylethyl)amino]propyloxy]phenylacetic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GW3965 hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].OC(=O)Cc1cccc(OCCCN(CC(c2ccccc2)c3ccccc3)Cc4cccc(c4Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C33H31ClF3NO3.ClH/c34-32-27(15-8-17-30(32)33(35,36)37)22-38(18-9-19-41-28-16-7-10-24(20-28)21-31(39)40)23-29(25-11-3-1-4-12-25)26-13-5-2-6-14-26;/h1-8,10-17,20,29H,9,18-19,21-23H2,(H,39,40);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMPUWJFHNOUNQU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.