Fontos dokumentumok
SML0281
Ivabradine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +5 to +9°, c = 1 in DMSO
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
InChI
1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLUKNZUABFFNQS-ZMBIFBSDSA-N
Géninformáció
human ... HCN4(10021)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.