Fontos dokumentumok
D-055
N-Desethylamiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
IC1=CC(C(C2=C(CCCC)OC3=CC=CC=C23)=O)=CC(I)=C1OCCNCC.Cl
InChI
1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCQPMJVGWGJLLG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Impact on Amiodarone Absorption: A study examining the effects of probiotics on drug pharmacokinetics demonstrated that E. coli Nissle 1917 alters the absorption of amiodarone in rats, which suggests implications for N-Desethylamiodarone hydrochloride, a metabolite of amiodarone, in similar biochemical studies. This provides valuable insights for research into the metabolic pathways and interactions of amiodarone derivatives (Matuskova et al., 2014).
Jogi információk
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup