Fontos dokumentumok
E6888
Enalapril maleate salt
powder, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
(S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro maleate salt
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to reduce albumin excretion rate (AER) and glomerular lesions
- to examine the effects of enalapril pre-treatment on myocardial injury
- to investigate its efficacious doses and schedules for mitigation of radiation lung injury
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox