Fontos dokumentumok
M7571
MK-571 sodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder, leukotriene D4 antagonist
Szinonimák:
5-(3-(2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl)phenyl)-8-dimethylcarbamyl-4,6-dithiaoctanoic acid sodium salt hydrate, L-660711
About This Item
Javasolt termékek
product name
MK-571 sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CN(C)C(=O)CCSC(SCCC([O-])=O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
InChI
1S/C26H27ClN2O3S2.Na.H2O/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22;;/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b10-6+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSHRPLRGSQECLY-DOLBFOAYSA-M
Alkalmazás
- as an efflux inhibitor for monitoring multidrug resistance protein (MRP)-function and to avoid redundancy of other transporters
- to assess its effect on cell proliferation and 2D-migration in vitro in various cell lines of glioblastoma multiforme (GBM)
- as multidrug resistance (MDR) transporter inhibitor to study its effects in ovarian cancer cells
- as specific inhibitors of ABCC1/2 to investigate transport, toxicity, flow cytometry and arsenic efflux
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research