Fontos dokumentumok
SCP0191
Sigma-Aldrich
MMP 2 / MMP 9 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H61N13O13S1
Molekulatömeg:
1012.10
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Terméknév
MMP 2 / MMP 9 Substrate,
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥78%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg
Alkalmazás
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg (DNP-PLGMWSR), Dnp-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg-NH2 (DNP-PLGLWA-D-R-NH2), Dnp-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH (DNP-PQGIAGQ-D-R-OH) and MOCAc [(7-methoxy coumarin-4-yl) acetyl]-RPKPYANvaWMK(Dnp[2,4-dinitrophenyl])-NH(2) are substrates for matrix metalloproteinase 2 and matrix metalloproteinase 9.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)