Fontos dokumentumok
SAE0077
MMP-9 human
recombinant, ≥1,300 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
GELBCLG4B, Gelatinase, Gelatinase B, MANDP2, MMP-9, Matrix Metalloproteinase-9, Type IV collagenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
calculated mol wt 76 kDa
observed mol wt 92 kDa (The protein migrates as a 92 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
koncentráció
50-200 μg/mL
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MMP(4318)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMP-9 is secreted from neutrophils, macrophages, and a number of transformed cells, and is the most complex family member in terms of domain structure and regulation of its activity.
Structurally, MMP9 maybe be divided into five distinct domains: a pro-domain which is cleaved upon activation, a gelatin binding domain consisting of three contiguous fibronectin type II units, a catalytic domain containing the zinc binding site, a proline rich linker region, and a carboxyl terminal hemopexin like domain.
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)