Fontos dokumentumok
444212
Sigma-Aldrich
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
Szinonimák:
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H68N14O15
Molekulatömeg:
1093.15
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~325 nm
λem ~393 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1).
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
MCA-Pro-Leu-Ala-Nva-Dpa-Ala-Arg-NH₂[Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Egyéb megjegyzések
Murphy, G., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 6632.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1