M9070
Matrix Metalloproteinase-2 human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Szinonimák:
72 Kd Gelatinase, 72 Kd Type IV Collagenase, Gelatinase A, MMP-2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in NSO cells
Minőségi szint
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
apparent mol wt ~69 kDa
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MMP2(4313)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- As a standard in zymography to measure gelatinolytic activity of MMP2.
- In enzymatic method for dissociation of brain tissue to single cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3