Fontos dokumentumok
444221
Sigma-Aldrich
MMP-1/MMP-9 Substrate, Fluorogenic
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9.
Szinonimák:
MMP-1/MMP-9 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H68N14O12S
Molekulatömeg:
1077.22
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
50% acetic acid: 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~365 nm
λem ~450 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9 (excitation maximum: 365 nm; emission maximum: 450 nm). Both enzymes cleave this substrate between Gly and Cys(Me), liberating a fluorescent cleavage product. Suitable for inhibitor screening and determining Ki values. Excitation max: ~365 nm; emission max: ~450 nm.
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9. Both enzymes cleave this substrate between Gly and Cys(Me), liberating a fluorescent cleavage product. Suitable for inhibitor screening and determining Ki values.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-1, MMP-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
{DNP-Pro-Cha-Gly-Cys(Me)-His-Ala-Lys(N-Me-Abz)-NH₂[Cha = β-cyclohexylalanyl; Abz = 2-aminobenzoyl (anthraniloyl)]
Egyéb megjegyzések
Bickett, D.M., et al. 1993. Anal. Biochem. 212, 58.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1