Fontos dokumentumok
SCP0188
Sigma-Aldrich
MMP 8 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H63N13O13
Molekulatömeg:
1042.10
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Terméknév
MMP 8 Substrate, ≥95% (HPLC)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥80%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Ala-Tyr-Trp-Ala-Arg
Alkalmazás
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Leu-Ala-Tyr-Trp-Ala-Arg (DNP-PLAYWAR) is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-8 (MMP-8).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)