SRP6270
MMP-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CLG4, CLG4A, MMP-II, MMP2, MONA, TBE-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥92% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
calculated mol wt 71.8 kDa
observed mol wt 66-71 kDa (DTT-reduced. Ala 30 is the predicted N-terminus.)
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MMP-2(4313)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)