Fontos dokumentumok
444215
Sigma-Aldrich
MMP-2/MMP-9 Substrate I, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Szinonimák:
MMP-2/MMP-9 Substrate I, Fluorogenic, Gelatinase A/Gelatinase B Substrate I, DNP-PLGMWSR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H61N13O13S
Molekulatömeg:
1012.10
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex ~280 nm
λem ~360 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9) (excitation maximum: 280 nm; emission maximum: 360 nm).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for both human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Netzel-Arnett, S., et al. 1991. Anal. Biochem. 195, 86.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1