Merck
RAB0372
Sigma-Aldrich
Human MMP-9 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
MMP-9, Matrix metalloproteinase-9 
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MMP9(4318)
Általános leírás
The Human MMP-9 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MMP-9 pro and active forms in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human MMP9
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Matrix metalloproteinase 9 (MMP9) is a gelatinase enzyme, which catalyzes the degradation of gelatin and collagen and is preferentially inhibited by tissue inhibitor of metalloproteinases 1 (TIMP-1). The MMP9 protein is a zinc-dependent protease which is responsible for degradation of extracellular matrix components. It also participates in the pathogenesis of cancers. MMP9 is associated with various disorders, such as cystic fibrosis, acute lung injury, asthma as well as respiratory syncytial virus infection both in vitro and in vivo. MMP-9 is involved in a variety of autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and multiple sclerosis and be regarded as a potential therapeutic target. Mutation of MMP-9 is associated with lumbar-disc herniation (LDH) and metaphyseal anadysplasia (MAD).
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Matrix Metalloproteinase-9 Mediates RSV Infection in Vitro and in Vivo.
Kong MY
Viruses null
Enhanced expression of MMP-7 and MMP-9 in demyelinating multiple sclerosis lesions.
Cossins JA
Acta Neuropathologica null
Matrix metalloproteinases: old dogs with new tricks.
Somerville RP
Genome Biology null
Michal Schäfer et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 321(1), H242-H252 (2021-06-05)
Disturbed balance between matrix metalloproteinases (MMPs) and their respective tissue inhibitors (TIMPs) is a well-recognized pathophysiological component of pulmonary arterial hypertension (PAH). Both classes of proteinases have been associated with clinical outcomes as well as with specific pathological features of
Elevated concentrations of serum matrix metalloproteinase-2 and -9 and their associations with circulating markers of cardiovascular diseases in chronic arsenic-exposed individuals.
Islam MS
Environmental Health : A Global Access Science Source null