MABN41
Anti-Sodium channel Nav1.7 Antibody, clone N68/6
clone N68/6, from mouse
Szinonimák:
sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, Sodium channel protein type IX subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Peripheral sodium channel 1, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide, Nav1.7, sodium
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N68/6, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Nav1.7 in rat cerebellum tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat cerebellum tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1