Fontos dokumentumok
699855P
Avanti
3D-(6-acyl) PHAD™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Monophosphoryl Hexa-acyl Lipid A, 3-Deacyl (Synthetic)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (HPLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (699855P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (699855P-10MG)
pkg of 1 × 10 mg (699855P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (699855P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
vaccine development
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2O.[NH4+]
InChI
1S/C96H181N2O21P.H3N/c1-7-13-19-25-31-37-40-46-52-58-64-70-85(102)113-78(67-61-55-49-43-34-28-22-16-10-4)73-83(100)97-89-92(107)91(106)82(116-95(89)108)77-112-96-90(98-84(101)74-79(68-62-56-50-44-35-29-23-17-11-5)114-86(103)71-65-59-53-47-41-38-32-26-20-1
Általános leírás
Alkalmazás
- as a synthetic adjuvant in human papillomavirus (HPV) and virus-like particles (VLPs)-based HPV vaccine preparations
- as a component of liposomes for immunizing mice with P. falciparum (Pfs25) malaria transmission-blocking vaccine antigen candidate
- in liposome preparation for the generation of army liposome formulation (ALF) for human immunodeficiency (HIV) gp140 antigen immunization studies in mice
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)