Méret kiválasztása
64 800,00 Ft
64 800,00 Ft
Erről a tételről
Ugrás ide:
Minőségi szint
specifikus aktivitás
>200 USP units/mg solid
Jellemzők
DNA free
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | C6137 | C8241 | E9030 |
|---|---|---|---|
| specific activity >200 USP units/mg solid | specific activity ≥200 units/g solid | specific activity ≥600 units/g solid | specific activity - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feature DNA free | feature - | feature - | feature - |
Általános leírás
The enzymatic hydrolysis of chitin to N-acetyl-D-glucosamine involves two consecutive enzyme reactions:
- The first reaction, chitodextrinase-chitinase, is a poly(β-(1→4)-[2-acetamido-2-deoxy-D-glucoside])- glycanohydrolase, which removes chitobiose units from chitin.
- The second activity is N-acetyl-glucosaminidasechitobiase, which cleaves the disaccharide to its monomer subunits, N-acetyl-D-glucosamine.
Alkalmazás
- Agriculture fields: control pathogens.
- Human health care: Asthma.
- Pharma: preparation of chitooligosaccharides and N-acetyl D glucosamine,
- Preparation of single-cell protein
- Isolation of protoplasts from fungi and yeast
- Control of pathogenic fungi
- Treatment of chitinous waste, mosquito control and morphogenesis
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Kapcsolódó tartalom