Fontos dokumentumok
B5683
Betaxolol hydrochloride
>98% (HPLC)
Szinonimák:
SL 75212
Teszt
>98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble 36 mg/mL
kezdeményező
Alcon
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Alkalmazás
- for the preparation of crystals of (R,S)-betaxolol (BE-IV).
- to treat mammalian cells prior cell stimulation experiments.
- to study the solid structure of metoprolol.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)