Fontos dokumentumok
S8633
Sphingomyelinase from Staphylococcus aureus
buffered aqueous glycerol solution, 100-300 units/mg protein (Lowry)
Szinonimák:
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
buffered aqueous glycerol solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
100-300 units/mg protein (Lowry)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- induce neurotoxicity in rat cortical cultures to study the protective effects of minocycline
- determine the concentration of sphingomyelin from serum samples
- enhance sphingomyelinase activity to study PARK9-mediated exosome biogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)