Fontos dokumentumok
MAK152
Colorimetric Sphingomyelinase Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Szinonimák:
Neutral Sphingomyelinase Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 200 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
rheumatological diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SMPD2(6610) , SMPD3(55512) , SMPD4(55627)
mouse ... SMPD2(20598) , SMPD3(58994) , SMPD4(77626)
rat ... SMPD2(83537) , SMPD3(94338) , SMPD4(303790)
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?