Fontos dokumentumok
S9396
Sphingomyelinase from Bacillus cereus
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Lowry)
Szinonimák:
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
About This Item
Javasolt termékek
form
buffered aqueous glycerol solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein (Lowry)
molekulatömeg
34.2 kDa
idegen aktivitás
Phospholipase C ≤1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Bacillus cereus ATCC 10987 ... spH(2751530)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the study to analyse the effect of sphingomyelinase on Rubella virus infectivity in cell lines
- in lipoprotein modification for the generation of cholesterol crystals in vitro
- to aggregate LDL (low-density lipoprotein)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3