Fontos dokumentumok
S9636
Superoxide Dismutase from human erythrocytes
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
Szinonimák:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human erythrocytes
Minőségi szint
Teszt
>80% protein (biuret)
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2,500 units/mg protein
molekulatömeg
32.0 kDa
összetétel
Protein, ≥80% biuret
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white to off-white
pH-tartomány
7.6—10.5
pH
7.8
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SOD1(6647) , SOD2(6648) , SOD3(6649)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effect on human neutrophils in reactive oxygen species (ROS) measurement studies involving Pseudomonas aeruginosa infection
- as an antioxidant to test its effect on ROS generation induced by atmospheric-pressure plasma jet (APPJ) in red blood cell (RBC) homogenates using optical spectroscopy studies
- to test its attenuating effect on hemoglobin (Hb)-induced nuclear factor-kappa B (NF- κB) and hypoxia-inducible factor (HIF) activity in human dermal microvascular endothelial cells (HMECs-1)
- as a reference antioxidant protein to examine its expression in human intestinal Caco-2 cells following treatment with dietary flavonoids
- in combination with catalase to promote cell differentiation in vitro
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase