Fontos dokumentumok
S6826
Stiripentol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4,4-dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, Diacomit
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBLNKMRFIPWSOY-FNORWQNLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3