Fontos dokumentumok
L3791
Lamotrigine
≥98% (TLC), powder, glutamate release inhibitor
Szinonimák:
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, GI 267119X
About This Item
Javasolt termékek
product name
Lamotrigine, ≥98%, powder
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Scn2a1(24766) , Scnn1a(25122)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges