Fontos dokumentumok
G154
Gabapentin
≥98% (HPLC), solid, anticonvulsant
Szinonimák:
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Gabapentin, solid
Forma
solid
Minőségi szint
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
SMILES string
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
rat ... Cacna1a(25398)
Alkalmazás
- as the α2δ-ligand to examine whether the allyl isothiocyanate (AITC) sensitized thermal aversion assay might be useful as a screening method for the identification of presumptive analgesics
- dissolved in uptake buffer which is used to measure the to measure ASP (trans-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide) substrate by organic cation transporter type 2 (OCTN2) using liquid chromatography - mass spectrometry
- used as an analgesic adjuvant for intraperitoneal injections
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)