Fontos dokumentumok
S6510
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-Amido-4-Methylcoumarin
≥90% (HPLC)
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C40H53N5O10/c1-21(2)16-29(42-33(47)14-15-34(48)49)38(52)43-30(17-22(3)4)39(53)45-36(23(5)6)40(54)44-31(19-25-8-11-27(46)12-9-25)37(51)41-26-10-13-28-24(7)18-35(50)55-32(28)20-26/h8-13,18,20-23,29-31,36,46H,14-17,19H2,1-7H3,(H,41,51)(H,42,47)(H,43,52)(H,44,54)(H,45,53)(H,48,49)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVFAEQZFLBGVRM-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Szubsztrátok
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research