Fontos dokumentumok
230914
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Szinonimák:
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic, Suc-AAPF-AMC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H39N5O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
661.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
acetonitrile: water (1:1): soluble
fluoreszcencia
λex ~380 nm
λem ~460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc3cc4c(cc3)C(=CC(=O)O4)C)Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-25(17-22-8-5-4-6-9-22)32(45)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26,37H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,41,42)(H,38,45,46)/t20-,21-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGKPQFYMWKQDQS-KCXKOMAXSA-N
Általános leírás
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity (excitation maximum: ~380 nm; emission maximum: ~460 nm).
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Chymotrypsin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Irvine, G.B., et al. 1990. Anal. Biochem.185, 304.
Graf, L., et al. 1987. Biochemistry26, 2616.
Oshima, G. 1984. J. Biochem.95, 1131.
Oshima, G. 1983. J. Biochem.94, 1615.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3