Fontos dokumentumok
B4636
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin
protein C substrate, ≥98% (HPLC), powder
About This Item
Javasolt termékek
product name
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, protein C substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H52N8O10/c1-17(2)13-23(41-33(50)52-34(5,6)7)29(47)40-24(16-43)30(48)42-27(19(4)44)31(49)39-22(9-8-12-37-32(35)36)28(46)38-20-10-11-21-18(3)14-26(45)51-25(21)15-20/h10-11,14-15,17,19,22-24,27,43-44H,8-9,12-13,16H2,1-7H3,(H,38,46)(H,39,49)(H,40,47)(H,41,50)(H,42,48)(H4,35,36,37)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJNWKMRGENOMCV-UHFFFAOYSA-N
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3