Fontos dokumentumok
164545
Sigma-Aldrich
7-Amino-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
7-Amino-4-methylcoumarin, AMC, Coumarin 120
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
product name
7-Amino-4-methylcoumarin, Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
acetone: 10 mg/mL
DMF: soluble
fluoreszcencia
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity. Useful as a reference standard in enzyme assays.
Reagent used to prepare fluorogenic 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzymes (excitation maximum: ~365-380 nm; emission maximum: ~430-460 nm). Also useful as a reference standard in enzyme assays.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Detection of proteolytic enzyme activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMF and DMSO stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C. Acetone stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kanaoka, Y., et al. 1982. Chem. Pharm. Bull. 30, 1485.
Zimmerman, M., et al. 1977. Anal. Biochem. 78, 47.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3