Fontos dokumentumok
539149
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
Szinonimák:
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic, Z-ARR-AMC, 2HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H44N10O7 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
765.69
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
80% acetic acid: 50 mg/mL
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex ~380 nm
λem ~460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A fluorogenic substrate for assaying trypsin-like activity of proteasome. Also serves as a substrate for cathepsin B. Excitation max: 360-380 nm; emission max.: 430-460 nm.
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome. Also reported to be a specific substrate for cathepsin B.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Ala-Arg-Arg-AMC
Fizikai forma
Supplied as hydrochloride salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C
Egyéb megjegyzések
Geier, E., et al. 1999. Science283, 978.
Dick, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 25637.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1