Fontos dokumentumok
R1755
Rhodamine B isothiocyanate
mixed isomers, BioReagent, suitable for protein labeling
Szinonimák:
RBITC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
labeling efficiency with bovine albumin > 70%
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
fluoreszcencia
λex 543 nm; λem 580 nm in methanol
alkalmasság
suitable for protein labeling
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4C(O)=O)N=C=S)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C29H29N3O3S.ClH/c1-5-31(6-2)20-10-13-23-26(16-20)35-27-17-21(32(7-3)8-4)11-14-24(27)28(23)22-12-9-19(30-18-36)15-25(22)29(33)34;/h9-17H,5-8H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVSWPCCVTYEEHG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Rhodamine isothiocyanate labeling
- Rhodamine-labeled synthetic APF
- Preparations of protein and fluorescent conjugates
- Fluorescent red dye
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.