SCP0225
Proteasome Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Szinonimák:
Carbobenzoxy-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin, benzyloxycarbonyl-glycyl-glycyl-leucyl-7-amido-4-methylcoumarin, Z-GGL-AMC
About This Item
Javasolt termékek
product name
Proteasome Substrate,
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥87%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3