Fontos dokumentumok
S5639
Superoxide Dismutase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Szinonimák:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1,000 units/mg protein
molekulatömeg
39.5 kDa
összetétel
Protein, ≥70% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Escherichia coli CFT073 ... sodA(1040208) , sodB(1036179) , sodC(1036143)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.