Fontos dokumentumok
217538
Millipore
β-Carotene
Vitamin A precursor.
Szinonimák:
β-Carotene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H56
CAS-szám:
Molekulatömeg:
536.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark red
oldhatóság
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Általános leírás
Vitamin A precursor.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Environmental Hazard (N)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.3 °C - closed cup