Fontos dokumentumok
K1639
K-252a
from Nonomuraea longicatena, ≥98% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Nonomuraea longicatena
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMF: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Géninformáció
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Alkalmazás
- as a tropomyosin receptor kinase (Trk) inhibitor to study the role of TrkA signaling in rats
- as a Trk inhibitor for inducing in vitro injury in retinal Müller glial cells to study the effects of cord blood serum (CBS)
- as a general protein kinase inhibitor to study its effect on in vitro human somatic testicular cell reassembly
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3