S6942
Staurosporine
from Streptomyces sp., >98% (HPLC), solution, protein kinase inhibitor
Szinonimák:
Antibiotic AM-2282
About This Item
Javasolt termékek
product name
Staurosporine solution from Streptomyces sp., Ready Made Solution, 1 mM in DMSO (100 μg/214 μL), 0.2 μm filtered
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Teszt
>98% (HPLC)
koncentráció
1 mM in DMSO (100 μg/214 μL)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research