539644
UCN-01
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
Szinonimák:
UCN-01, 7-Hydroxystaurosporine, Staurosporine, 7β-Hydroxy, Streptomyces sp., Chk1 Inhibitor VI, Chk2 Inhibitor V
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
tan
white to beige
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ PKCε, Chk1, Cdc25C-associated protein kinase 1, Cdk1, PAK4, Cdk5/p25 and Chk2, PDK1, lck, MAPKAP kinase-2, Akt, GSK-3β and PKA
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jiang, X., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1221.
Sato, S., et al. 2002. Oncogene21, 1727.
Patel, V., et al. 2002. Clin. Cancer Res.8, 3549.
Leclerc, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 251.
Busby, E.C., et al. 2000. Cancer Res.60, 2108.
Hsueh, C.T., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 2201.
Akiyama, T., et al. 1997. Cancer Res.57, 1495.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Takahashi, I., et al. 1987, J. Antibiot.40, 1782.
WGK
WGK 3