Merck
K6250
Sigma-Aldrich
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt hydrate
Szinonimák:
D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium salt hydrate, Calcium 2-keto-D-gluconate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3808734
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥99% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
oldhatóság
water: 49-51 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3