Fontos dokumentumok
F8402
Monoclonal Anti-CD31 (PECAM-1)−FITC antibody produced in mouse
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-CD31, Anti-PECAM-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
WM-59, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 130-140 kDa
faj reaktivitás
human
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PECAM1(5175)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
5th Workshop: code No. P025
Immunogén
Alkalmazás
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
- DAB based-immunohistochemistry
- direct immunofluorescent staining
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)