Fontos dokumentumok
S3147
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
suitable for electrophoresis, ≥99%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Teszt
≥99%
form
powder or crystals
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.02% Insoluble matter
≤0.05% Salicylic Acid
mp
105-110 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.035%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1