Fontos dokumentumok
247006
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
form
solid
szennyeződések
≤0.02% insolubles
≤0.04% salicylic acid
izzítási maradék
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
funkcionális csoport
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)