Merck
487864
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
Methyl cyanide-15N
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
42.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)