Teszt
99%
form
solid
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES string
O[Se](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2Se/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIHKGDVGLJJAMC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?