Fontos dokumentumok
561505
Millipore
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Szinonimák:
L-Selenomethionine, SeMet
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kation nyomok
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Increases the expression of glutathione peroxidase.
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Egyéb megjegyzések
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
250.3 - 346.3 °F
Lobbanási pont (C)
121.3 - 174.6 °C