P2172
C-Phycocyanin from Spirulina sp.
lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Spirulina
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
összetétel
Protein, ~40% Lowry
koncentráció
30-50% protein (Lowry)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Spirulina ... cpcA(41380954) , cpcB(41380955)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard to characterize the fluorescence interactions and oxidation behaviors for model compounds
- as a standard to confirm the antibacterial activity
- to characterize the recombinantly expressed α-subunit of C-phycocyanin from Synechocystis sp. PCC6803 (HisCPC)
- to identify the phycocyanin from water extracted Spirulina maxima sample
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)