Fontos dokumentumok
SML1578
Sigma-Aldrich
Aftin-4
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[methyl(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, Amyloid-β Forty-Two Inducer 4, N6-Methyl-(R)-roscovitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28N6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.48
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aftin-4, an amyloid forty-two inducer, activates γ-secretase, promoting the generation of amyloid-β-1-42 (Aβ1-42) from amyloid-β protein precursor. Aftin-4 increased Aβ-1-42, but not Aβ-1-40 in mouse hipppocampus, accompanied by learning deficits and mitochondrial ultrastructural changes similar to those found in the brains of patients with AD. Aftin-4 can thus be used to induce a rapid, acute Alzheimer′s disease-like toxicity in the rodent brain.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3