Fontos dokumentumok
337951
Quercetin hydrate
≥95%
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one hydrate
Teszt
≥95%
oldhatóság
DMSO: slightly soluble
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?